Print…
Resina de cromatografia de permuta iónica (IEX) multimodo, coluna de laboratório, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT™
Fornecedor: Avantor
6065-07EA 331.98 EUR
6065-07 6065-25
Resina de cromatografia de permuta iónica (IEX) multimodo, coluna de laboratório, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT™
Cromatografia, Colunas
A resina de cromatografia de permuta iónica (IEX) multimodo J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT™ funciona como uma resina de permuta aniónica forte com seletividade melhorada para uma separação superior em aplicações de cromatografia de processo.
Alimentada por uma química de superfície patenteada que combina uma forte funcionalidade de permuta de aniões com locais de permuta aniónica fraca e hidrofilicidade, o meio de cromatografia de permuta catiónica multimodo BAKERBOND® PolyQUAT™ utiliza a sua seletividade única para permitir um maior desempenho de purificação numa vasta gama de produtos biofarmacêuticos.
Concebida e fabricada pela Avantor segundo os elevados padrões estabelecidos para os nossos produtos químicos da marca J.T.Baker®, a resina de permuta iónica BAKERBOND® PolyQUAT™ pode ser utilizada com outras resinas J.T.Baker® BAKERBOND® para aumentar o poder de separação das suas etapas de processo cromatográfico
Informações de encomenda: Disponível em colunas de laboratório de 1 ml e 5 ml convenientemente embaladas em embalagens de 5, concebidas para ligação direta a muitos instrumentos de cromatografia populares, incluindo GE ÄKTA™ e Bio-Rad NGC™. Para tamanhos de material a granel (50 ml, 100 ml, 500 ml, 1 L e 5 L), ver o separador Produtos Complementares na tabela de encomendas.