Print…
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline ≥30% (conteúdo de corante), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atenção
Sinônimos: 1,10-Phenanthroline-4,7-diol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
429031-1G 429031-250MG
429031-1GEA 226 EUR
429031-1G 429031-250MG
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline ≥30% (conteúdo de corante), Sigma-Aldrich®
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline, Dye content ≥30 % (1,10-Phenanthroline-4,7-diol)
Fórmula: C₁₂H₈N₂O₂
Peso Molecular: 212.21 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C (decomposição, lit.)
Temperatura de Armazenamento: Room Temperature
Número MDL : MFCD00004975
Número CAS: 3922-40-5
EINECS: 223-493-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff4737047ffbdbe3546147fbfe462cabfa31bd5&vid=8ff4737047ffbdbe3546147fbfe462cabfa31bd5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance (Colour): Grey to Brown to Green Conforms to Requirements
Appearance (Form) Powder or Chunks
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon ≥18.3%
Nitrogen ≥3.9%
Purity (HPLC) Typically >85%