Print…
Indophenol blue 60% (conteúdo de corante), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sinônimos: N-(4-Dimethylaminophenyl)-1,4-naphthoquinoneimine, alpha-Naphthol Blue
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
330574-1G 330574-5G
330574-1GEA 122 EUR
330574-1G 330574-5G
Indophenol blue 60% (conteúdo de corante), Sigma-Aldrich®
Indophenol blue
Indophenol Blue is used to colourimetrically measure N-containing compounds. The free amino acids react to form a blue color complex.
Fórmula: C₁₈H₁₆N₂O
Peso Molecular: 276.34 g/mol
Ponto de Fusão: 168...170 °C (literatura)
Temperatura de Armazenamento: Room Temperature
Número MDL : MFCD00041739
Número CAS: 132-31-0
EINECS: 205-056-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f509e439f033d0a0ff5505b08a3f30a578e3175b&vid=f509e439f033d0a0ff5505b08a3f30a578e3175b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Blue to black powder
Infrared spectrum Conforms to structure
UV-visible spectrum Methanol, E597(±10 nm) = 11,000 (minimum)
Elemental analysis Carbon 44.5% (minimum), Nitrogen 5.8% (minimum)