Print…
Azul de metileno solução, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Atenção
77515-100ML-FEA 40.5 EUR
77515-100ML-F
Azul de metileno solução, Sigma-Aldrich®
Azul de metileno
Loefflers Methylene Blue stain is used for the identification of diphteria bacilli, since it differentiates the deeply staining metachromatic granules from the pale blue-staining cytoplasm.
Fórmula: C₁₆H₁₈ClN₃S
Peso Molecular: 319,86 g/mol
Número MDL : MFCD00150008
Número CAS: 61-73-4