Print…
Pinacyanol chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atenção
Sinônimos: 1,1'-Diethyl-2,2'-carbocyanine Chloride, Quinaldine Blue
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
201715-1G 201715-250MG 201715-5G
201715-1GEA 163 EUR
201715-1G 201715-250MG 201715-5G
Pinacyanol chloride, Sigma-Aldrich®
Pinacyanol chloride
Pinacyanol chloride, (1,1'-Diethyl-2,2'-carbocyanine chloride; 2,2'-Trimethinequinocyanine chloride; Quinaldine blue).
Fórmula: C₂₅H₂₅ClN₂
Peso Molecular: 388.94 g/mol
Ponto de Fusão: 270 °C (decomposição, lit.)
Temperatura de Armazenamento: Room Temperature
Número MDL : MFCD00011974
Número CAS: 2768-90-3
EINECS: 220-457-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af12451aaea8365a782670559227c19d7b76b274&vid=af12451aaea8365a782670559227c19d7b76b274&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance (Colour) Green to Very Dark Green and Green-Black
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength 559 - 565 nm
Extinction Coefficient ≥150000
Extinction Coefficient, 0.001 g/L, Ethanol ≥65000