Print…
Ácido dodecamolibdofosfórico hidratado solução ready-to-use spray and plunge reagent para cromatografia, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Perigo
02553-100ML 02553-500ML
02553-100MLEA 43.1 EUR
02553-100ML 02553-500ML
Ácido dodecamolibdofosfórico hidratado solução ready-to-use spray and plunge reagent para cromatografia, Sigma-Aldrich®
Ácido dodecamolibdofosfórico hidratado
Phosphomolybdic acid solution,ready-to-use spray and plunge reagent, for chromatography (Molybdophosphoric acid)
Fórmula: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Número MDL : MFCD00149913
Número CAS: 51429-74-4
ADR: 3,II