Print…
Azul de metileno solução concentrada (Ehrlich) para microscopia, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
03978-250MLEA 40.2 EUR
03978-250ML
Azul de metileno solução concentrada (Ehrlich) para microscopia, Sigma-Aldrich®
Azul de metileno
Solution, for microscopy, concentrate according to Ehrlich, concentrated, aqueous solution (Methylene blue stain; Ehrlich's reagent III; Loeffler's Methylene Blue)
Fórmula: C₁₆H₁₈ClN₃S
Peso Molecular: 319,86 g/mol
Número MDL : MFCD00150008
Número CAS: 61-73-4