Print…
Pinacyanol iodide 97%, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Perigo
Sinônimos: Iodide, Quinaldine Blue, 1,1'-Diethyl-2,2'-carbocyanine Iodide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
166510-1G 166510-250MG
166510-1GEA 413 EUR
166510-1G 166510-250MG
Pinacyanol iodide 97%, Sigma-Aldrich®
Pinacyanol iodide
Fórmula: C₂₅H₂₅IN₂
Peso Molecular: 480.39 g/mol
Ponto de Fusão: 295 °C (decomposição, lit.)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011975
Número CAS: 605-91-4
EINECS: 210-099-4
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance Dark green to black powder, crystals or Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms to structure.
Uv-visible spectrum In ethanol
Carbon 60.3%-64.7%
Nitrogen 5.5%- 6.1%
Thin-layer Consistent with 97% purity
Solubility 10 mg/ml(1%), ethanol; dark blue solution