Print…
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol 97% , Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sinônimos: 2-((5-Bromopyridin-2-yl)diazenyl)-5-(diethylamino)phenol, 2-(4-Diethylamino-2-hydroxyphenylazo)-5-bromopyridine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
180017-1G 180017-5G
180017-1GEA 125 EUR
180017-1G 180017-5G
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol 97% , Sigma-Aldrich®
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol,97% (Bromo-PADAP).
Fórmula: C₁₅H₁₇BrN₄O
Ponto de Fusão: 157,..158 °C (literatura)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006255
Número CAS: 14337-53-2
EINECS: 238-286-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04e003309a675fdd1e4c238f2b9eb70594d0e4ed&vid=04e003309a675fdd1e4c238f2b9eb70594d0e4ed&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance (Colour) Red to Very Dark Red and Purple and Red-Purple and Purple-Red
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon 49.7 - 53.4%
Nitrogen 15.4 - 16.6%
Purity (HPLC) ≥96.5%