Print…
Lacmoid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
274720-10G 274720-25G
274720-10GEA 124 EUR
274720-10G 274720-25G
Lacmoid, Sigma-Aldrich®
Lacmoid
Temperatura de Armazenamento: Room Temperature
Número MDL : MFCD00152579
Número CAS: 42249-61-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fcc9a87d6bdd641af48248b1a15d98b55bb4cf89&vid=46529c95f3b2fda9b025a2e68ec6fc835131e20e&prid=web&clid=SAPDAM