N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester 98%, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
222542-5G
222542-25G
222542-5GEA
180
EUR
222542-5G
222542-25G
N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester 98%, Sigma-Aldrich®
N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester
Schiff base which can be converted to amino alcohols and amino esters.
Fórmula:
C₁₇H₁₇NO₂ Ponto de Fusão: 51,..53 °C (literatura) Ponto de Inflamação: 110 °C (rec. fechado) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00010590 Número CAS: 69555-14-2 |