Print…
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate mistura de isômeros ≥90% (por HPLC), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sinônimos: CFDA, 5(6)-Carboxy-di-O-acetylfluorescein, 5(6)-CFDA
C8166-100MG C8166-25MG
C8166-100MGEA 347 EUR
C8166-100MG C8166-25MG
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate mistura de isômeros ≥90% (por HPLC), Sigma-Aldrich®
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate Mixed isomers. ≥90% (HPLC)
Fórmula: C₂₅H₁₆O₉
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00467494
Número CAS: 124387-19-5