Print…
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-N-methylbenzoxazolium perchlorate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atenção
D1429-25MG D1429-5MG
D1429-25MGEA 675 EUR
D1429-25MG D1429-5MG
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-N-methylbenzoxazolium perchlorate, Sigma-Aldrich®
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-N-methylbenzoxazolium perchlorate
DNA, RNA stain with advantageous spectral properties for cytometric applications.
Fórmula: C₁₈H₁₉ClN₂O₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00274415
Número CAS: 64872-13-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e076627df0aff8fc11032ae6603d1c42d3a3be2&vid=b2bd54af8591160a7067e7ba087e2df054fc25e9&prid=web&clid=SAPDAM