Print…
Azur-eosina-azul de metileno segundo Giemsa modificada, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Perigo
GS1L-1LEA 106 EUR
GS1L-1L
Azur-eosina-azul de metileno segundo Giemsa modificada, Sigma-Aldrich®
Azur-eosina-azul de metileno segundo Giemsa
When blood films are stained using Giemsa Stain, the nucleus and cytoplasm of white blood cells take on characteristic blue or pink coloration. The use of purified eosin and thiazine dyes minimizes lot-to-lot variation.
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081642
Número CAS: 51811-82-6
ADR: 3,2
IVDLogo