ITIC-Cl, Reagente de fotovoltaicos orgânicos (OPV)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H66521.MC
H66521.MD
H66521.ME
H66521.MCEA
704
EUR
H66521.MC
H66521.MD
H66521.ME
ITIC-Cl, Reagente de fotovoltaicos orgânicos (OPV)
ITIC-Cl
Fórmula:
C₉₄H₇₈Cl₄O₂S₄ |
Número CAS:
2253663-81-7 |
Appearance (Color) | Black |
Form | Flake or threadlike |
Bandgap energy | 1,46 ± 0,02 eV |