Print…
Tuerk solution para microscopia, para contagem de leucócitos, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
93770-100ML 93770-1L
93770-100MLEA 30.3 EUR
93770-100ML 93770-1L
Tuerk solution para microscopia, para contagem de leucócitos, Sigma-Aldrich®
Tuerk solution
Counting leukocytes in the counting chamber.