Print…
EH-IDTBr, Reagente de fotovoltaicos orgânicos (OPV)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 5,5'-(((4,4,9,9-Tetrakis(2-ethylhexyl)-4,9-dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b']dithiophene-2,7-diyl)bis(benzo[c][1,2,5]thiadiazole-7,4-diyl))bis(methaneylylidene))bis(3-ethyl-2-thioxothiazolidin-4-one)
H66142.MC H66142.MD H66142.ME
H66142.MCEA 774 EUR
H66142.MC H66142.MD H66142.ME
EH-IDTBr, Reagente de fotovoltaicos orgânicos (OPV)
EH-IDTBr
Fórmula: C₇₂H₈₈N₆O₂S₈
Peso Molecular: 1326.03 g/mol
Número CAS: 2102510-60-9
Encomendar
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy 1,64 ± 0,02 eV