PDPPTT, Reagente de fotovoltaicos orgânicos (OPV)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H66319.MC
H66319.MD
H66319.ME
H66319.MCEA
704
EUR
H66319.MC
H66319.MD
H66319.ME
PDPPTT, Reagente de fotovoltaicos orgânicos (OPV)
PDPPTT
Fórmula:
(C₆₈H₁₀₄N₂O₂S₄)n |
Número CAS:
1260685-66-2 |
Appearance (Color) | Black |
Form | Flake or threadlike |
Bandgap energy | 1,40 ± 0,02 eV |