Print…
VWR® Mega Star 4.0 / 4.0R, Centrifuges, Bench Top, Ventilated/Refrigerated,
Fornecedor: VWR Collection
521-2662EA 6550 EUR
521-2662 521-2663 521-2664 521-2665
VWR® Mega Star 4.0 / 4.0R, Centrifuges, Bench Top, Ventilated/Refrigerated,
Centrífugas Centrífugas de bancada
Estas centrífugas versáteis são ideais para uma ampla gama de aplicações de rotina nas indústrias farmacêutica e biotecnológica, assim como em investigação académica. Elas oferecem uma excecional capacidade com um design ergonómico, que facilita o trabalho na bancada.
  • Sistema de rotor Auto-Lock® III: O sistema sem ferramentas para troca do rotor permite a troca rápida; pressionando apenas um botão, os utilizadores podem trocar rapidamente os rotores e aceder com facilidade à câmara do rotor para limpeza
  • Sistema de selagem do recipiente anti aerossol