Print…
VWR® Mega Star 1.6/1.6R, Centrifuges, Bench Top, Ventilated/Refrigerated
Fornecedor: VWR Collection
521-2658EA 4920 EUR
521-2658 521-2659 521-2660 521-2661
VWR® Mega Star 1.6/1.6R, Centrifuges, Bench Top, Ventilated/Refrigerated
Centrífugas Centrífugas de bancada
Estas centrífugas versáteis são ideais para uma ampla gama de aplicações de rotina nas indústrias farmacêutica e biotecnológica, assim como em investigação académica. Elas oferecem uma boa capacidade com um design ergonómico, que facilita o trabalho na bancada.
  • Sistema de rotor Auto-Lock® III: O sistema sem ferramentas para troca do rotor permite a troca rápida; pressionando apenas um botão, os utilizadores podem trocar rapidamente os rotores e aceder com facilidade à câmara do rotor para limpeza
  • Sistema de selagem do recipiente anti aerossol ClickSeal®: Abertura/fecho com uma só mão, não estraga as luvas, não necessita de tampas roscadas nem de clipes complicados
  • Tecnologia SMARTSpin® otimiza a aceleração, a travagem e o desequilíbrio de cargas residuais, garantindo a máxima segurança, processamentos suaves e separações reprodutíveis
  • Função de impulso para operações curtas, para poupar tempo
  • Os controlos intuitivos e o display LCD grande e brilhante simplificam a operação e a programação
Mega Star centrifuges are available as ventilated or refrigerated versions. The refrigerated version, with pre-cooling function, is suitable for temperature-sensitive sample processing with control between −10 and +40 °C.
TX-400 swing-out rotor: This rotor is designed for a broad range of laboratory throughput needs. With a capacity of 4×400 ml, 76×5/7 ml blood tubes, 16×50 ml conical or 36×15 ml conical tubes in a single run, it provides very high configuration flexibility.
Acessórios: Centrifuges can be used with all rotors suitable for Megafuge ST1/ST1R Plus centrifuges.
Informações de encomenda: VWR® Mega Star 1.6/1.6R is available without rotor for free rotor selection or as packages, including centrifuge, TX-400 rotor, set of four buckets and four ClickSeal® lids. All models are supplied with two power cords (EU and UK plug) and USB stick with manuals. Adapters must be ordered separately.
Atenção: Note 1 Measured 1m in front of the instrument at height of 1,6 m
2 Measured with Fiberlite F15-8x50cy at 14,500 rpm