Print…
VWR® Premium Analytical Balances
Fornecedor: VWR Collection
611-4793EA 952 EUR
611-4793 611-4794 611-4795 611-4796 611-4797 611-4798 611-4799 611-4800
VWR® Premium Analytical Balances
Balanças
A selection of eight high level balances offering high accuracy and repeatability combined with a wear resistant LED touch screen for basic applications in the laboratory, industrial and educational settings.
  • Resultados altamente precisos (tecnologia de pesagem de ponta)
  • Tempos de estabilização rápidos
  • Fácil de limpar e alta resistência química
  • Painel de controle com alta resolução, funcionalidade touch-screen e 8 opções de idioma
  • Proteção de sobrecarga
  • Interface USB tipo C preparada para o futuro
  • Pesagem embaixo da bancada
  • Transferência de dados como planilha de PC, texto de PC e protocolos Ascii
  • 6 aplicativos integrados com saída de dados compatível com GLP/GMP: Pesagem e dosagem, contagem, peso percentual, determinação de densidade, conversão de unidade de massa e pesagem de animais
Essas balanças de alta qualidade têm um invólucro de tereftalato de polibutileno (PBT), que tem excelente resistência química. A unidade de controle é feita de vidro. Todos os modelos analíticos (PBA) têm uma proteção contra correntes de ar de vidro com acesso conveniente ao prato de pesagem. Esta proteção contra proteção é especialmente revestida para minimizar erros de pesagem de amostras carregadas eletrostaticamente. O prato de pesagem é de aço inoxidável.
Modelos com 'One-Touch-Calibration' interna são indicados por I no nome do modelo. Os modelos FC são fornecidos com um certificado de calibração de fábrica.
Certificações: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012, IEC 60664-1