Print…
VWR® Premium Series, Balanças de precisão
Fornecedor: VWR Collection
611-4801EA 867.17 EUR
611-4801 611-4802 611-4803 611-4804 611-4805 611-4806 611-4807 611-4808 611-4809 611-4810 611-4811 611-4812 611-4813 611-4814 611-4815 611-4816 611-4817 611-4818 611-4819 611-4820 611-4821 611-4822 611-4823 611-4824 611-4825 611-4826 611-4827 611-4828 611-4829 611-4830 611-4831 611-4832 611-4833 611-4834 611-4835 611-4836
VWR® Premium Series, Balanças de precisão
Balanças
Uma seleção de 36 balanças de alto nível que oferece elevada precisão e repetibilidade combinadas com uma operação fácil e intuitiva e um grande ecrã tátil para aplicações em laboratório, definições industriais e educacionais.
  • Resultados muito precisos (tecnologia de pesagem de ponta)
  • Rápidos tempos de estabilização
  • Fácil de limpar e elevada resistência química
  • Painel de controlo com elevada resolução, ecrã tátil e oito opções de idiomas
  • Protecção contra sobrecargas
  • Interface USB tipo C de futuro duradouro
  • Pesagem sob a bancada
  • Transferência de dados como folha de cálculo PC, texto PC e protocolos Ascii
  • Seis aplicações integradas com saída de dados conforme GLP/GMP: Pesagem e dosagem, contagem, pesagem de percentagem, determinação da densidade, conversão da unidade de massa e pesagem de animais
Estas balanças de alta qualidade têm uma carcaça de tereftalato de polibutileno (PBT), que possui uma excelente resistência química. A unidade de controlo é feita de vidro e tem uma operação intuitiva e um grande ecrã tátil. O prato de pesagem é em aço inoxidável. Todos os modelos de precisão (PBA) têm uma proteção contra vento em vidro circular com um acesso conveniente ao prato de pesagem. Esta proteção contra vento está especialmente revestida para minimizar erros de pesagem de amostras eletroestaticamente carregadas. Os modelos de precisão com legibilidade de 10, 100 ou 1000 mg não têm proteções contra o vento.
Os modelos com 'Calibração de um toque’ interna são indicados por I no nome do modelo.
Os modelos FC são fornecidos com certificado de calibração de fábrica.
Certificações: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012, IEC 60664-1.