Pravastatin sodium salt hydrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
464880010
464882500
ACRO464880010EA
333
EUR
ACRO464880010
ACRO464882500
Pravastatin sodium salt hydrate
Pravastatin sodium salt hydrate
- Bioactive
Fórmula:
C₂₃H₃₅O₇Na·xH₂O Ponto de Fusão: 171…173 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00887601 Número CAS: 2244386-63-6 |
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤4 % |
Specific optical rotation | +150° to +159° (20°C, 589 nm) (0.5% in water) |
Titration with HClO4 | 97.0 to 102.0 % |