Print…
Sitafloxacin sesquihydrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
464370010 464372500
ACRO464370010EA 313 EUR
ACRO464370010 ACRO464372500
Sitafloxacin sesquihydrate
Sitafloxacin sesquihydrate
  • Bioactive
Fórmula: C₁₉H₁₈ClF₂N₃O₃·1.5H₂O
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00903720
Número CAS: 163253-35-8
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 5.5 % to 8.0 %
HPLC ≥97.5 %