Print…
Risedronic acid sodium salt
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
462930010 462932500
ACRO462930010EA 257 EUR
ACRO462930010 ACRO462932500
Risedronic acid sodium salt
Risedronic acid sodium salt
  • Bioactive
Fórmula: C₇H₁₀NNaO₇P₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01706268
Número CAS: 115436-72-1
Encomendar
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 11.9 to 13.9 %
HPLC ≥97.5 %