Print…
Metoclopramide hydrochloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
461820050 461820250
ACRO461820050EA 35.2 EUR
ACRO461820050 ACRO461820250
Metoclopramide hydrochloride ≥98%
Metoclopramide hydrochloride
  • Bioactive
Fórmula: C₁₄H₂₂ClN₃O₂·HCl
Ponto de Fusão: 171…173 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00058011
Número CAS: 7232-21-5
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7.5 %
HPLC ≥97.5 %