Print…
Anidrido maleico, briquetes
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,5-Furanedione
465660010 465660050 465660250 465660251
ACRO465660010EA 28 EUR
ACRO465660010 ACRO465660050 ACRO465660250 ACRO465660251
Anidrido maleico, briquetes
Anidrido maleico
  • Organic reagent
Fórmula: C₄H₂O₃
Ponto de ebulição: 200 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 52…55 °C
Densidade: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005518
Número CAS: 108-31-6
UN: 2215
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White Briquettes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 56 °C
Free acid ≤0.5 (as maleic acid)
Titration with NaOH 98.5 to 102.5 %