Print…
Clemastine fumarate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
465420010 465422500
ACRO465420010EA 615 EUR
ACRO465420010 ACRO465422500
Clemastine fumarate
Clemastine fumarate
  • Bioactive
Fórmula: C₂₅H₃₀ClNO₅
Ponto de Fusão: 158…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00137486
Número CAS: 14976-57-9
Encomendar
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +15° to +18° (20°C, 589 nm) (10 mg/ml methanol)