Print…
Isoindolin-1-one
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3-Dihydro-1H-isoindol-1-one, 1-Isoindolinone
465180010 465180050
ACRO465180010EA 51.5 EUR
ACRO465180010 ACRO465180050
Isoindolin-1-one
Isoindolin-1-one
  • Bioactive
Fórmula: C₈H₇NO
Ponto de Fusão: 150…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03085939
Número CAS: 480-91-1
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 153 °C
HPLC ≥96.0 %