Print…
Ceftizoxime
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (6R,7R)-7-((Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
465110010 465110050
ACRO465110010EA 72.8 EUR
ACRO465110010 ACRO465110050
Ceftizoxime
Ceftizoxime
  • Bioactive
Fórmula: C₁₃H₁₃N₅O₅S₂
Ponto de Fusão: 260 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00072000
Número CAS: 68401-81-0
Encomendar
Appearance White to almost white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
HPLC ≥98.5 %
Residue after ign. (sulfated) ≤0.2 %