Print…
Azelastine hydrochloride
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
465080010 465082500
ACRO465080010EA 174 EUR
ACRO465080010 ACRO465082500
Azelastine hydrochloride
Azelastine hydrochloride
  • Bioactive
Fórmula: C₂₂H₂₄ClN₃O
Ponto de Fusão: 225…229 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00242783
Número CAS: 79307-93-0
Encomendar
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 224 to 228 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration Argentimetric 97.5 to 102.5 %