Print…
Atorvastatin calcium salt trihydrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Calcium (3R,5R)-7-(2-(4-fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl)-3,5-dihydroxyheptanoate trihydrate, Atorvastatin Calcium Salt Trihydrate, Atorvastatin hemicalcium salt sesquihydrate, Atorvastatin calcium
464810010 464810050
ACRO464810010EA 84.1 EUR
ACRO464810010 ACRO464810050
Atorvastatin calcium salt trihydrate
Atorvastatin calcium salt trihydrate
  • Bioactive
Fórmula: C₆₆H₇₄CaF₂N₄O₁₃
Peso Molecular: 1209.39 g/mol
Ponto de Fusão: 156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09752074
Número CAS: 344423-98-9
Encomendar
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.5 to 5.5 %
HPLC ≥97.5 %