Print…
N-Succinimidyl Acetate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
464750050 464750250 464751000
ACRO464750050EA 51.7 EUR
ACRO464750050 ACRO464750250 ACRO464751000
N-Succinimidyl Acetate
N-Succinimidyl Acetate
  • Bioactive
Fórmula: C₆H₇NO₄
Ponto de Fusão: 133…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00037916
Número CAS: 14464-29-0
Encomendar
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 132 to 136 °C
Water ≤2 %
HPLC ≥97.5 %