Print…
Peróxido de hidrogénio 12% (w/v)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
464570010 464571000
ACRO464570010EA 38.1 EUR
ACRO464570010 ACRO464571000
Peróxido de hidrogénio 12% (w/v)
Peróxido de hidrogénio
  • Reagent for chemical synthesis
  • Oxidising reagent
Fórmula: H₂O₂
Ponto de ebulição: 100 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,0500 g/ml
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011333
Número CAS: 7722-84-1
UN: 2984
ADR: 5.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Titration with KMnO4 11.0 to 13.0 %