Peróxido de hidrogénio 12% (w/v)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
464570010
464571000
ACRO464570010EA
38.1
EUR
ACRO464570010
ACRO464571000
Peróxido de hidrogénio 12% (w/v)
Peróxido de hidrogénio
- Reagent for chemical synthesis
- Oxidising reagent
Fórmula:
H₂O₂ Ponto de ebulição: 100 °C (760 mmHg) Densidade: 1,0500 g/ml Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011333 Número CAS: 7722-84-1 UN: 2984 ADR: 5.1,III |
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration with KMnO4 | 11.0 to 13.0 % |