Print…
Chromazurol B (sintética)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Mordant Blue 1, Eriochrome Azurol B, Sunchromine Pure Blue BX
464530050 464530250
ACRO464530050EA 34.4 EUR
ACRO464530050 ACRO464530250
Chromazurol B (sintética)
Chromazurol B
  • Bioactive
Fórmula: C₂₃H₁₄Cl₂Na₂O₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036446
Número CAS: 1796-92-5
EINECS: 217-279-1
Encomendar
Appearance Orange-red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Absorptivity (1%, 1cm) ≥220
UV Lambda max 423 to 429 nm (1% water)