Print…
Vandetanib
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: ZD6474, N-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-6-methoxy-7-((1-methylpiperidin-4-yl)methoxy)quinazolin-4-amine
464330010 464330050 464332500
ACRO464330010EA 205 EUR
ACRO464330010 ACRO464330050 ACRO464332500
Vandetanib
Vandetanib
  • Bioactive
Fórmula: C₂₂H₂₄BrFN₄O₂
Ponto de Fusão: 240…243 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD07772346
Número CAS: 443913-73-3
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %