Print…
Olanzapine
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
464290010 464290050
ACRO464290010EA 77.7 EUR
ACRO464290010 ACRO464290050
Olanzapine
Olanzapine
  • Bioactive
Fórmula: C₁₇H₂₀N₄S
Ponto de Fusão: 194 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00866702
Número CAS: 132539-06-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 196 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 % (on dry substance)