Print…
Ácido clorídrico ~37% em água para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
463961000 463965000
463961000.EA 25.4 EUR
463961000. 463965000.
Ácido clorídrico ~37% em água para bioquímica
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Ponto de ebulição: 57 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 1,18 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.0005 %
Titration with NaOH 36.5 to 38.0 %
Bromide (Br) ≤50 ppm
Sulfite (SO3) ≤1 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 ppm
Free chlorine ≤1 ppm (as Cl)
Ammonium (NH4) ≤3 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Extractable organic subst ≤5 ppm