Print…
Ambrisentan
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-2-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic acid, (S)-2-((4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy)-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid
463950010 463952500
ACRO463950010EA 412 EUR
ACRO463950010 ACRO463952500
Ambrisentan
Ambrisentan
  • Bioactive
Fórmula: C₂₂H₂₂N₂O₄
Ponto de Fusão: >150 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09842330
Número CAS: 177036-94-1
Encomendar
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %