Print…
Ácido fosfórico 85+% para HPLC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Phosphoric acid
463861000 463865000
ACRO463861000EA 26.1 EUR
ACRO463861000 ACRO463865000
Ácido fosfórico 85+% para HPLC
Ácido fosfórico
  • Analytical reagent
Fórmula: H₃PO₄
Peso Molecular: 98 g/mol
Ponto de ebulição: 158
Ponto de Fusão: 42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011340
Número CAS: 7664-38-2
UN: 3453
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Encomendar
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Density 1.70 kg/l (about)
UV at 500 nm A: ≤0.02
Gradient analysis pass test