Print…
Hidrogenoftalato de potássio para HPLC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Potassium phthalate monobasic, Potassium biphthalate, Potassium Acid Phthalate, KHP, Phthalic Acid Monopotassium Salt, Phthalic acid potassium salt
463850500 463852500
ACRO463850500EA 28.4 EUR
ACRO463850500 ACRO463852500
Hidrogenoftalato de potássio para HPLC
Hidrogenoftalato de potássio
  • Analytical reagent
Fórmula: HOOCC₆H₄COOK
Ponto de Fusão: 295…300 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013070
Número CAS: 877-24-7
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10 % in water) Clear colorless
UV at 500 nm A: ≤0.02
pH 3.5 to 5.0 (5 % in water)
Titration with NaOH 99.4 to 100.6 %