Print…
Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione 3-Ethylene Ketal
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
463770010 463770050
ACRO463770010EA 47.1 EUR
ACRO463770010 ACRO463770050
Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione 3-Ethylene Ketal
Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione-3-ethylene ketal
  • Bioactive
Fórmula: C₂₀H₂₆O₃
Ponto de Fusão: 156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08062585
Número CAS: 5571-36-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 158 °C
HPLC ≥94 %