Print…
Nalidixic acid sodium salt
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Sodium 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
463550010 463550050 463550250
ACRO463550010EA 26.8 EUR
ACRO463550010 ACRO463550050 ACRO463550250
Nalidixic acid sodium salt
Nalidixic acid sodium salt
  • Bioactive
Fórmula: C₁₂H₁₁N₂NaO₃
Peso Molecular: 254.22 g/mol
Ponto de Fusão: >280 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064376
Número CAS: 3374-05-8
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 %
HPLC ≥97.5 %