Print…
Oxaprozin
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propanoic acid, 4,5-Diphenyl-2-oxazolepropionic Acid
463530050 463530250
ACRO463530050EA 55.7 EUR
ACRO463530050 ACRO463530250
Oxaprozin
Oxaprozin
  • Bioactive
Fórmula: C₁₈H₁₅NO₃
Peso Molecular: 293.32 g/mol
Ponto de Fusão: 161…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00215977
Número CAS: 21256-18-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 165 °C
Loss on drying ≤0.3 % (105 °C, 2 h)
HPLC ≥97.5 %