Mosapride citrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
463200010
463200050
ACRO463200010EA
94
EUR
ACRO463200010
ACRO463200050
Mosapride citrate
Mosapride citrate
- Bioactive
Fórmula:
C₂₁H₂₅ClFN₃O₃·C₆H₈O₇ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD01666680 Número CAS: 112885-42-4 |
Appearance | White to almost white powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 5 to 6 % |
HPLC | ≥97.5 % |