Print…
Famciclovir
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
463170010 463170050
ACRO463170010EA 75.1 EUR
ACRO463170010 ACRO463170050
Famciclovir
Famciclovir
  • Bioactive
Fórmula: C₁₄H₁₉N₅O₄
Ponto de Fusão: 105 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00866964
Número CAS: 104227-87-4
Encomendar
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
HPLC ≥97.5 %