Print…
Duloxetine hydrochloride
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-(+)-N-Methyl-3-(1-naphthyloxy)-3-(2-thienyl)propylamine Hydrochloride, (S)-Duloxetine hydrochloride
463140010 463140050
ACRO463140010EA 60.7 EUR
ACRO463140010 ACRO463140050
Duloxetine hydrochloride
Duloxetine hydrochloride
  • Bioactive
Fórmula: C₁₈H₁₉NOS
Peso Molecular: 333.87 g/mol
Ponto de Fusão: 162…166 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06407958
Número CAS: 136434-34-9
Encomendar
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 168 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +116° to +125° (20 °C, 589 nm) (1 % in MeOH)