Print…
Amifostine trihydrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
463100010 463102500
ACRO463100010EA 577 EUR
ACRO463100010 ACRO463102500
Amifostine trihydrate
Amifostine trihydrate
  • Bioactive
Fórmula: C₅H₁₅N₂O₃PS·₃H₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00453866
Número CAS: 112901-68-5
Encomendar
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 18 to 22 %
HPLC ≥97.5 %