Print…
Altretamine
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Hexamethylmelamine, NSC -13875, 2,4,6-Tris(dimethylamino)-1,3,5-triazine Hexamethylmelamine, N2,N2,N4,N4,N6,N6-hexamethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
463090010 463090050
ACRO463090010EA 97.8 EUR
ACRO463090010 ACRO463090050
Altretamine
Altretamine
  • Bioactive
Fórmula: C₉H₁₈N₆
Peso Molecular: 210.28 g/mol
Ponto de Fusão: 171…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00549245
Número CAS: 645-05-6
Encomendar
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 175 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %