Print…
Adefovir dipivoxil
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Adefovir Dipivoxil, 9-(2[bis(Pivaloyloxymethoxy)phosphorylmethoxy]ethyl)adenine, 9-[2-[Bis(pivaloyloxymethoxy)phosphorylmethoxy]ethyl]adenine, ((((2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethoxy)methyl)phosphoryl)bis(oxy))bis(methylene) bis(2,2-dimethylpropanoate)
463080010 463080100
ACRO463080010EA 83.4 EUR
ACRO463080010 ACRO463080100
Adefovir dipivoxil
Adefovir dipivoxil
  • Bioactive
Fórmula: C₂₀H₃₂N₅O₈P
Peso Molecular: 501.48 g/mol
Ponto de Fusão: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00869897
Número CAS: 142340-99-6
Encomendar
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 103 °C
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %